Learn More
Chlorhydrate de chlorure de 2-diméthylaminoéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 4584-46-7, 107-99-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10ClN·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.05 |
Numéro MDL | MFCD00012516 |
Clé InChI | LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride |
CID PubChem | 11636816 |
ChEBI | CHEBI:78153 |
Nom IUPAC | 2-chloro-N,N-diméthylethanamine ; chlorhydrate |
SMILES | CN(C)CCCl.Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylationIdentifiants chimiques
4584-46-7, 107-99-3 | |
144.05 | |
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N | |
11636816 | |
2-chloro-N,N-diméthylethanamine ; chlorhydrate |
C4H10ClN·HCl | |
MFCD00012516 | |
2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride | |
CHEBI:78153 | |
CN(C)CCCl.Cl |
Spécification
2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride | |
4584-46-7, 107-99-3 | |
100.0 | |
Marron-jaune à blanc | |
99% | |
(CH3)2NCH2CH2Cl·HCl | |
04, 133 | |
Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol (20°C) | |
CN(C)CCCl.Cl | |
144.05 | |
CHEBI:78153 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
203.0°C to 210.0°C | |
Authentique | |
C4H10ClN·HCl | |
MFCD00012516 | |
2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethanamine hydrochloride, 2-dimethylamino ethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylethylamine hydrochloride, dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloroethyldimethylamine hydrochloride, 1-chloro-2-dimethylaminoethane hydrochloride, 2-dimethylamino ethylchloride hydrochloride, n-2-chloroethyl dimethylamine hydrochloride | |
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-N,N-diméthylethanamine ; chlorhydrate | |
11636816 | |
144.05 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Appeler immédiatement un
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-970-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KQ9020000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.