Learn More
Chlorure de 2-diméthylaminoéthanethiol 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 13242-44-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H11NS·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.67 |
Numéro MDL | MFCD00012633 |
Clé InChI | NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87 |
CID PubChem | 25798 |
Nom IUPAC | 2-(diméthylamino)éthanethiol ; chlorhydrate |
SMILES | CN(C)CCS.Cl |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13242-44-9 | |
141.67 | |
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N | |
25798 | |
CN(C)CCS.Cl |
C4H11NS·HCl | |
MFCD00012633 | |
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87 | |
2-(diméthylamino)éthanethiol ; chlorhydrate |
Spécification
2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride | |
13242-44-9 | |
100.0 | |
94% min. (Iodimetry) | |
C4H11NS·HCl | |
MFCD00012633 | |
Solubility in water: soluble in water | |
CN(C)CCS.Cl | |
141.67 | |
141.67 |
95% | |
94.0 | |
154°C to 159°C | |
Flacon en verre | |
(CH3)2NCH2CH2SH·HCl | |
2-dimethylamino ethanethiol hydrochloride, captamine hydrochloride, meda, captamine hcl, n,n-dimethylcysteamine hydrochloride, dimethylaminoethanethiol hydrochloride, 2-dimethylaminoethanethiol hydrochloride, n-dimethylcysteamine hydrochloride, 2-mercaptoethyl dimethylammonium chloride, unii-m43ax41u87 | |
NRVFDGZJTPCULU-UHFFFAOYSA-N | |
2-(diméthylamino)éthanethiol ; chlorhydrate | |
25798 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-221-6
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ1051000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Dimethylaminoethanethiol hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.