Learn More
2-Diméthylamino-6-fluorobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11449676
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96994-73-9
Formule moléculaire C9H9FN2
Poids moléculaire (g/mol) 164.183
Numéro MDL MFCD00052221
Clé InChI WWNKVUULRIWDJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylamino-6-fluorobenzonitrile, 2-dimethylamino-6-fluorobenzenecarbonitrile, acmc-20anx3, 2-dimethylamino-6-fluorobenzonitril, 2-dimethylamino-6-fluoro-benzonitrile, benzonitrile,2-dimethylamino-6-fluoro, 2-n,n-dimethylamino-6-fluorobenzonitrile, 2-dimethylamino-6-fluoranyl-benzenecarbonitrile
CID PubChem 2737104
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile
SMILES CN(C)C1=C(C(=CC=C1)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Dimethylamino-6-fluorobenzonitrile
Point d’ébullition 131°C to 135°C (5 mmHg)
Indice de réfraction 1.552
Quantité 25 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 2718721
Poids de la formule 164.18
Pourcentage de pureté 97%