Learn More
Chlorhydrate de chlorure de 2-diisopropylaminoéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 4261-68-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.15 |
Numéro MDL | MFCD00012496 |
Clé InChI | IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-diisopropylamino ethyl chloride hydrochloride, unii-6rmr38fceq, 2-chloroethyldiisopropylamine hydrochloride, 6rmr38fceq, 2-propanamine, n-2-chloroethyl-n-1-methylethyl-, hydrochloride, 2-chloroethyldiisopropylammonium chloride, 2-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, n-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, beta-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride |
CID PubChem | 77942 |
SMILES | [H+].[Cl-].CC(C)N(CCCl)C(C)C |
Description
2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride is used as an intermediate in pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorhydrate de chlorure de 2-diisopropylaminoéthyle est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, les colorants et la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’air. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
4261-68-1 | |
200.15 | |
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N | |
77942 |
C8H19Cl2N | |
MFCD00012496 | |
2-diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-diisopropylamino ethyl chloride hydrochloride, unii-6rmr38fceq, 2-chloroethyldiisopropylamine hydrochloride, 6rmr38fceq, 2-propanamine, n-2-chloroethyl-n-1-methylethyl-, hydrochloride, 2-chloroethyldiisopropylammonium chloride, 2-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, n-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, beta-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride | |
[H+].[Cl-].CC(C)N(CCCl)C(C)C |
Spécification
2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride | |
131°C to 134°C | |
MFCD00012496 | |
3551603 | |
2-diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-diisopropylamino ethyl chloride hydrochloride, unii-6rmr38fceq, 2-chloroethyldiisopropylamine hydrochloride, 6rmr38fceq, 2-propanamine, n-2-chloroethyl-n-1-methylethyl-, hydrochloride, 2-chloroethyldiisopropylammonium chloride, 2-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, n-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride, beta-chloroethyl diisopropylamine hydrochloride | |
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen (2-chloroethyl)bis(propan-2-yl)amine chloride | |
77942 | |
98% |
4261-68-1 | |
C8H19Cl2N | |
UN2811 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
[H+].[Cl-].CC(C)N(CCCl)C(C)C | |
200.15 | |
200.15 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H318-H315-H335
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311-H315-H319-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-238-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TX1521900
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only