Learn More
2-Chlorhydrate chlorure de diéthylaminoéthyle, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 869-24-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.09 |
Numéro MDL | MFCD00012519 |
Clé InChI | RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride |
CID PubChem | 13363 |
Nom IUPAC | hydrogen (2-chloroethyl)diethylamine chloride |
SMILES | [H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
869-24-9 | |
172.09 | |
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N | |
13363 | |
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl |
C6H15Cl2N | |
MFCD00012519 | |
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride | |
hydrogen (2-chloroethyl)diethylamine chloride |
Spécification
2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride | |
99.4 | |
208.0°C to 212.0°C | |
1% max. (105°C, 3 hrs) | |
99.5% | |
(C2H5)2NCH2CH2Cl·HCl | |
04, III, 240 | |
Solubility in water: 2000g/L (20°C) | |
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl | |
172.09 | |
172.1 | |
Poudre cristalline |
869-24-9 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
Authentique | |
C6H15Cl2N | |
MFCD00012519 | |
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride | |
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen (2-chloroethyl)diethylamine chloride | |
13363 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-786-4
- 2-Diethylaminoethylchloride hydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
RUO – Research Use Only