Learn More
2-(Diéthylamino)chlorhydrate de chlorure d’éthyle, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 869-24-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.09 |
Numéro MDL | MFCD00012519 |
Clé InChI | RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride |
CID PubChem | 13363 |
SMILES | [H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
869-24-9 | |
172.09 | |
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N | |
13363 |
C6H15Cl2N | |
MFCD00012519 | |
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride | |
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl |
Spécification
2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride | |
206°C to 210°C | |
C6H15Cl2N | |
MFCD00012519 | |
3591991 | |
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen (2-chloroethyl)diethylamine chloride | |
13363 | |
≥98% |
869-24-9 | |
5 | |
(CH3CH2)2NCH2CH2Cl·HCl | |
UN2928 | |
2-chloro-n,n-diethylethanamine hydrochloride, 2-diethylaminoethylchloride hydrochloride, 2-chlorotriethylamine hydrochloride, 2-chloro-n,n-diethylethylamine hydrochloride, 2-diethylamino ethyl chloride hydrochloride, diethylaminoethyl chloride hydrochloride, n,n-diethyl-2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethyl diethylamine hydrochloride, unii-ycy6eqt3wa, ethanamine, 2-chloro-n,n-diethyl-, hydrochloride | |
[H+].[Cl-].CCN(CC)CCCl | |
172.09 | |
172.1 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H314-H318-H341
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P330-P361-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Specific treatment is urgent (see label).
Rinse mouth.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, CORROSIVES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : YE1050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride
RUO – Research Use Only