Learn More
2-dicyanométhylène-1,3-indanedione, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15478889
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Dicyanomethylene-1,3-indanedione
CAS 16954-74-8
Point de fusion ∽270°C (decomposition)
Formule moléculaire C12H4N2O2
Numéro MDL MFCD00051930
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2213594
Synonyme 2-dicyanomethylene indan-1,3-dione, 2-1,3-dioxo-1h-inden-2 3h-ylidene malononitrile, 2-1,3-dioxoinden-2-ylidene propanedinitrile, acmc-209r6k, 2-dicyanomethyleneindane-1,3-dione, propanedinitrile, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-inden-2-ylidene, 2-dicyanomethylene-1,3-indandione, 2-dicyanomethylene indene-1,3-dione, d2,a-indanmalononitrile, 1,3-dioxo, 2-1,3-dioxo-inden-2-ylidene-propanedinitrile
Clé InChI WQFLMIPTYDGFOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=C(C#N)C#N)C2=O
Nom IUPAC 2-(1,3 -dioxoinden-2 -ylidène)Propanedinitrile
Poids moléculaire (g/mol) 208.176
CID PubChem 542782
Poids de la formule 208.18
Pourcentage de pureté 98%