Learn More
2-Cyclopentylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11373196
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4884-24-6
Formule moléculaire C10H16O
Poids moléculaire (g/mol) 152.24
Numéro MDL MFCD00051419
Clé InChI CWZGKTMWPFTJCS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-cyclopentylcyclopentanone, 1,1'-bicyclopentyl-2-one, bicyclopentyl-2-one, 1,1'-bi cyclopentan-2-one, bicyclopentylone, acmc-1aqra, 2-cyclopentyl cyclopentanone, cyclopentanone, 2-cyclopentyl
CID PubChem 21003
Nom IUPAC 2-cyclopentylcyclopentan-1-one
SMILES O=C1CCCC1C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclopentylcyclopentanone
Densité 0.98
Point d’ébullition 230°C to 233°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 25 g
Beilstein 1306869
Poids de la formule 152.24
Pourcentage de pureté 99%