Learn More
Bromure de 2-cyclohexyléthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10570384
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1647-26-3
Formule moléculaire C8H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD00019398
Clé InChI JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromoethyl cyclohexane, 2-cyclohexylethyl bromide, cyclohexane, 2-bromoethyl, 2-cyclohexylethylbromide, 1-bromo-2-cyclohexylethane, cyclohexylethylbromide, bromoethyl cyclohexane, cyclohexylethyl bromide, acmc-1bzct, 1-bromo-2cyclohexylethane
CID PubChem 15440
Nom IUPAC 2-bromoéthylcyclohexane
SMILES BrCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohexylethyl bromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -57°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2210g/mL
Point d’ébullition 209°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H11(CH2)2Br
Indice de réfraction 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.221
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide