Learn More
2-cyclohexen-one,1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.00€ - 459.00€
Identifiants chimiques
CAS | 930-68-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 96.13 |
Numéro MDL | MFCD00001577 |
Clé InChI | FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one |
CID PubChem | 13594 |
ChEBI | CHEBI:15977 |
Nom IUPAC | cyclohex-2-en-1-one |
SMILES | O=C1CCCC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10112380
|
Thermo Scientific Acros
111240100 |
10 g | Flacon en verre |
44.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10645912
|
Thermo Scientific Acros
111240250 |
25 g | Flacon en verre |
60.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10395690
|
Thermo Scientific
111241000 |
100 g | Flacon en verre |
209.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984831
|
Thermo Scientific Acros
111245000 |
500 g | Flacon en verre |
459.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
930-68-7 | |
96.13 | |
FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N | |
13594 | |
cyclohex-2-en-1-one |
C6H8O | |
MFCD00001577 | |
2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one | |
CHEBI:15977 | |
O=C1CCCC=C1 |
Spécification
2-Cyclohexen-1-one | |
96.0 | |
-53.0°C | |
0.9930g/mL | |
59°C | |
97% | |
C6H8(=O) | |
MFCD00001577 | |
01,18 | |
2-cyclohexen-1-one, cyclohex-2-enone, 2-cyclohexenone, cyclohexenone, 3-oxocyclohexene, 1-cyclohexen-3-one, cyclohexen-3-one, cyclohexen-1-one, 2-cyclohexenone-1, 2-cyclohexene-1-one | |
FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohex-2-en-1-one | |
13594 | |
96.13 | |
Liquide |
930-68-7 | |
100.0 | |
Jaune | |
168.0°C | |
Authentique | |
C6H8O | |
1.4875 to 1.4895 | |
07,II,55 | |
0.993 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents | |
O=C1CCCC=C1 | |
96.13 | |
CHEBI:15977 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-223-5
- 2-Cyclohexen-1-one
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H330-Mortel par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only