Learn More
2-cyclohexén-1-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
2-Cyclohexen-1-one is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-cyclohexen-1-one est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les alcools, le benzène et l’acétone.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Incompatible avec les agents réducteurs et les bases.
Le 2-cyclohexen-1-one est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les alcools, le benzène et l’acétone.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Incompatible avec les agents réducteurs et les bases.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 2-Cyclohexen-1-one |
Point de fusion | -53°C |
Densité | 0.993 |
Point d’ébullition | 167°C to 169°C |
Point d’éclair | 56°C (132°F) |
Indice de réfraction | 1.488 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2929 |
Beilstein | 1280477 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohols,benzene and acetone. |
Show More |