Learn More
2-cyclohepten-1-one, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
78.10€ - 252.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1121-66-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.16 |
Clé InChI | WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z |
CID PubChem | 70723 |
Nom IUPAC | cyclohept-2-en-1-one |
SMILES | C1CCC(=O)C=CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15463534
|
Thermo Scientific Acros
171070010 |
1 g |
78.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15595046
|
Thermo Scientific Acros
171070050 |
5 g |
252.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1121-66-0 | |
110.16 | |
2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z | |
cyclohept-2-en-1-one |
C7H10O | |
WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N | |
70723 | |
C1CCC(=O)C=CC1 |
Spécification
2-Cyclohepten-1-one | |
0.9900g/mL | |
68°C | |
89% min. (GC) | |
C7H10O | |
1.495 | |
2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z | |
C1CCC(=O)C=CC1 | |
110.16 | |
110.16 |
1121-66-0 | |
189.0°C | |
Authentique | |
Bouteille en verre | |
C7H10(=O) | |
0.99 | |
WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohept-2-en-1-one | |
70723 | |
90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HNocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS PPorter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Se laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 214-334-1
- 2-Cyclohepten-1-one, 90%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only