Learn More
(2-cyanoéthyl)triéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312216
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane is an ethoxylated silicate that has been used as a coating for aluminum and quartz.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (2-cyanoéthyl)triéthoxysilane est un silicate éthoxylé qui a été utilisé comme revêtement de l’aluminium et du quartz.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 919-31-3
Formule moléculaire C9H19NO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 217.34
Numéro MDL MFCD00019851
Clé InChI GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f
CID PubChem 13522
Nom IUPAC 3-triéthoxysilylpropanenitrile
SMILES CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 224°C to 225°C
Nom chimique ou matériau (2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Quantité 100 g
Beilstein 1776392
Point d’éclair 100°C (212°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 217.34
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.413
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.98