Learn More
(2-cyanoéthyl)triéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane is an ethoxylated silicate that has been used as a coating for aluminum and quartz.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (2-cyanoéthyl)triéthoxysilane est un silicate éthoxylé qui a été utilisé comme revêtement de l’aluminium et du quartz.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
Le (2-cyanoéthyl)triéthoxysilane est un silicate éthoxylé qui a été utilisé comme revêtement de l’aluminium et du quartz.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 224°C to 225°C |
Nom chimique ou matériau | (2-Cyanoethyl)triethoxysilane |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1776392 |
Point d’éclair | 100°C (212°F) |
Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
Poids de la formule | 217.34 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Indice de réfraction | 1.413 |
Sensibilité | Moisture sensitive |