Learn More
Chlorure de 2-cyanobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458696
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69360-26-5
Formule moléculaire C7H4ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 201.624
Numéro MDL MFCD00052341
Clé InChI NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulphonyl chloride, 2-cyanophenylsulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonyl chloride, 2-cyanobenzenesulfonylchloride, 2-cyano-benzenesulfonyl chloride, pubchem5107, cyanobenzenesulfonyl chloride, 2-cyanobenzensulfonylchloride, acmc-1b3m7
CID PubChem 522347
Nom IUPAC Chlorure de 2-cyanobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 65°C to 69°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2721588
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 201.63
Pourcentage de pureté 97%