Learn More
2-cyano-3-iodopyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
172.00€ - 418.00€
Identifiants chimiques
CAS | 827616-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3IN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.008 |
Numéro MDL | MFCD09037451 |
Clé InChI | MZZGCCSFZCRVAF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-iodopicolinonitrile, 2-cyano-3-iodopyridine, 2-pyridinecarbonitrile,3-iodo, pubchem15743 |
CID PubChem | 12180890 |
Nom IUPAC | 3-iodopyridine-2-carbonitrile |
SMILES | C1=CC(=C(N=C1)C#N)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15443577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26963.MD |
250 mg |
172.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11491570
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26963.03 |
1 g |
418.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used to prepare Grignard reagents which are widely used in organic synthesis.2-Cyano-3-iodopyridine are used in coupling reactions. Has wide application in the pharmaceutical as well as chemical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisés pour préparer les réactifs de Grignard largement utilisés dans la synthèse organique .2-cyano-3-iodopyridine sont utilisés dans les réactions de couplage. A une large application dans les industries pharmaceutiques et chimiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
Identifiants chimiques
827616-52-4 | |
230.008 | |
MZZGCCSFZCRVAF-UHFFFAOYSA-N | |
12180890 | |
C1=CC(=C(N=C1)C#N)I |
C6H3IN2 | |
MFCD09037451 | |
3-iodopicolinonitrile, 2-cyano-3-iodopyridine, 2-pyridinecarbonitrile,3-iodo, pubchem15743 | |
3-iodopyridine-2-carbonitrile |
Spécification
2-Cyano-3-iodopyridine | |
98°C to 100°C | |
MFCD09037451 | |
Light sensitive | |
MZZGCCSFZCRVAF-UHFFFAOYSA-N | |
3-iodopyridine-2-carbonitrile | |
12180890 | |
95% |
827616-52-4 | |
C6H3IN2 | |
UN3439 | |
3-iodopicolinonitrile, 2-cyano-3-iodopyridine, 2-pyridinecarbonitrile,3-iodo, pubchem15743 | |
C1=CC(=C(N=C1)C#N)I | |
230.008 | |
230.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only