Learn More
MP Biomedicals™ Régime avec 2 % de cholestérol
Alimentation complète pour rat avec 2 % de cholestérol ajouté.
Marque: MP Biomedicals™ 0290469120
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 2 % de cholestérol
- Pour le régime des rongeurs
- Granulés
Spécification
Alimentation animale | |
Alimentation des rongeurs | |
20 kg | |
2°C à 8°C |