Learn More
2-chlorothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.90€ - 192.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3034-52-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H2ClNS |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.57 |
Clé InChI | KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569 |
CID PubChem | 76429 |
ChEBI | CHEBI:39187 |
Nom IUPAC | 2-chloro-1,3-thiazole |
SMILES | C1=CSC(=N1)Cl |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3034-52-4 | |
119.57 | |
2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569 | |
CHEBI:39187 | |
C1=CSC(=N1)Cl |
C3H2ClNS | |
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N | |
76429 | |
2-chloro-1,3-thiazole |
Spécification
2-Chlorothiazole | |
1.3780g/mL | |
54°C | |
96% min. (GC) | |
C3H2ClNS | |
2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569 | |
C1=CSC(=N1)Cl | |
119.57 | |
CHEBI:39187 | |
97% |
3034-52-4 | |
145.0°C to 146.0°C | |
Authentique | |
Bouteille en verre | |
1.378 | |
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-1,3-thiazole | |
76429 | |
119.57 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 221-228-9
- 2-Chlorothiazole, 97%
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only