Learn More
2-chloropyrimidine-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
191.00€ - 721.00€
Identifiants chimiques
CAS | 933702-55-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3ClN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.54 |
Numéro MDL | MFCD10696891 |
Clé InChI | LJYQVOPFBNMTKJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde, 2-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, pubchem23896, 2-chloro-5-formyl pyrimidine, chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloranylpyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-chloro |
CID PubChem | 21698350 |
Nom IUPAC | 2-chloropyrimidine-5-carbalaldéhyde |
SMILES | ClC1=NC=C(C=O)C=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11946541
|
Thermo Scientific Acros
438450010 |
1 g | Flacon en verre |
191.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11956541
|
Thermo Scientific Acros
438450050 |
5 g | Flacon en verre |
721.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
933702-55-7 | |
142.54 | |
LJYQVOPFBNMTKJ-UHFFFAOYSA-N | |
21698350 | |
ClC1=NC=C(C=O)C=N1 |
C5H3ClN2O | |
MFCD10696891 | |
2-chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde, 2-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, pubchem23896, 2-chloro-5-formyl pyrimidine, chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloranylpyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-chloro | |
2-chloropyrimidine-5-carbalaldéhyde |
Spécification
2-Chloropyrimidine-5-carboxaldehyde | |
96.0 | |
113°C to 118°C | |
Authentique | |
C5H3ClN2O | |
2-chloropyrimidine-5-carboxyaldehyde, 2-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, pubchem23896, 2-chloro-5-formyl pyrimidine, chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-chloranylpyrimidine-5-carbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-chloro | |
ClC1=NC=C(C=O)C=N1 | |
142.54 | |
142.55 | |
Poudre ou poudre cristalline |
933702-55-7 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
96% min. (GC) | |
MFCD10696891 | |
LJYQVOPFBNMTKJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloropyrimidine-5-carbalaldéhyde | |
21698350 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only