Learn More
Chlorure de 2-chloropropionyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
31.90€ - 316.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7623-09-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.96 |
Numéro MDL | MFCD00000862 |
Clé InChI | JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone |
CID PubChem | 111019 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-chloropropanoyl |
SMILES | CC(C(=O)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24503.14 |
25 g |
31.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24503.22 |
100 g |
67.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24503.36 |
500 g |
316.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Chloropropionyl chloride is used as a reagent in the chemical surface fictionalization of parylene C. It is used in the synthesis of (±)-mintlactone, in the preparation of a poly(ethylene glycol) macro initiator & chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 2-chloropropionyl est utilisé comme réactif dans la fictionalisation de surface chimique du parylène C. Il est utilisé dans la synthèse de (±)-mintlactone, dans la préparation dʼun macro-initiateur de poly(éthylène glycol) & de nanoparticules de TiO2 modifiées au chlore, les initiateurs ATRP.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à lʼécart des agents oxydants, des métaux actifs, des bases, de lʼeau / de lʼhumidité.
Identifiants chimiques
7623-09-8 | |
126.96 | |
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N | |
111019 | |
CC(C(=O)Cl)Cl |
C3H4Cl2O | |
MFCD00000862 | |
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone | |
Chlorure de 2-chloropropanoyl |
Spécification
2-Chloropropionyl chloride | |
1.308 | |
31°C (88°F) | |
1.44 | |
UN2920 | |
Reacts with water. | |
CC(C(=O)Cl)Cl | |
126.96 | |
126.97 |
7623-09-8 | |
109°C to 111°C | |
C3H4Cl2O | |
MFCD00000862 | |
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone | |
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N | |
Chlorure de 2-chloropropanoyl | |
111019 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H226
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only