Learn More
Chlorure de (2-chlorophényl)méthanesulfonyl, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Poids de la formule | 225.09 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Quantité | 250 mg |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |