Learn More
2-Chlorophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.92€ - 443.21€
Identifiants chimiques
CAS | 95-57-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.555 |
Numéro MDL | MFCD00002159 |
Clé InChI | ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol |
CID PubChem | 7245 |
ChEBI | CHEBI:47083 |
Nom IUPAC | 2-chlorophénol |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474063
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10311.30 |
250 g |
44.92€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11464063
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10311.0B |
1000 g |
123.62€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484063
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10311.0I |
5000 g |
443.21€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-57-8 | |
128.555 | |
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N | |
7245 | |
2-chlorophénol |
C6H5ClO | |
MFCD00002159 | |
o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol | |
CHEBI:47083 | |
C1=CC=C(C(=C1)O)Cl |
Spécification
2-Chlorophenol | |
7°C to 8°C | |
175°C to 176°C | |
Phenol-like | |
1.559 | |
UN2021 | |
14,2154 | |
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N | |
2-chlorophénol | |
7245 | |
128.56 |
95-57-8 | |
1.26 | |
63°C (145°F) | |
C6H5ClO | |
MFCD00002159 | |
1905114 | |
o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol | |
C1=CC=C(C(=C1)O)Cl | |
128.555 | |
CHEBI:47083 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332-H227
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Liquide combustible.
P210-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H300-H312+H332-H315-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROPHÉNOLS, LIQUIDES
missing translation for 'einecsNumber' : 202-433-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SK2625000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only