Learn More
Épithiochlorohydrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
121.61€ - 439.19€
Identifiants chimiques
CAS | 3221-15-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5ClS |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.59 |
Numéro MDL | MFCD00041199 |
Clé InChI | XRWMHJJHPQTTLQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloromethyl thiirane, thioepichlorohydrin, epithiochlorohydrin, thioepichlorhydrin, chloropropylene sulfide, chloromethyl thiirane, 3-chloropropylene sulfide, 2-thiiranylmethyl chloride, thiirane, chloromethyl, chloropropylene sulphide |
CID PubChem | 18588 |
Nom IUPAC | 2-(chlorométhyl)thiirane |
SMILES | C1C(S1)CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10033490
|
Thermo Scientific Acros
291390050 |
5 g | Flacon en verre |
121.61€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10628074
|
Thermo Scientific Acros
291390250 |
25 g | Flacon en verre |
439.19€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3221-15-6 | |
108.59 | |
XRWMHJJHPQTTLQ-UHFFFAOYSA-N | |
18588 | |
C1C(S1)CCl |
C3H5ClS | |
MFCD00041199 | |
2-chloromethyl thiirane, thioepichlorohydrin, epithiochlorohydrin, thioepichlorhydrin, chloropropylene sulfide, chloromethyl thiirane, 3-chloropropylene sulfide, 2-thiiranylmethyl chloride, thiirane, chloromethyl, chloropropylene sulphide | |
2-(chlorométhyl)thiirane |
Spécification
Epithiochlorohydrine | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
69°C to 70°C (67.0 mmHg) | |
96% min. (GC) | |
1.5240 to 1.528 | |
1.275 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform,diethylether | |
C1C(S1)CCl | |
108.59 | |
108.59 | |
Liquide |
3221-15-6 | |
100.0 | |
1.2750g/mL | |
Authentique | |
C3H5ClS | |
MFCD00041199 | |
2-chloromethyl thiirane, thioepichlorohydrin, epithiochlorohydrin, thioepichlorhydrin, chloropropylene sulfide, chloromethyl thiirane, 3-chloropropylene sulfide, 2-thiiranylmethyl chloride, thiirane, chloromethyl, chloropropylene sulphide | |
XRWMHJJHPQTTLQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(chlorométhyl)thiirane | |
18588 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Mortel en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Epithiochlorohydrine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
RUO – Research Use Only