Learn More
2-chloroisonicotinamide, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10243192
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 100859-84-5
Formule moléculaire C6H5ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.569
Numéro MDL MFCD00221401
Clé InChI DEMJOLRJLACBRX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2800022
Nom IUPAC 2-chloropyridine-4-carboxamide
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroisonicotinamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloroisonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 2-chloro, 2-chloro-isonicotinamide, pubchem16074, acmc-1bpcq, 2-chloro-4-pyridinecarboxamide, 4-pyridinecarboxamide,2-chloro
Poids de la formule 156.57
Pourcentage de pureté 97%