Learn More
2-chloroisonicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
2-chloroisonicotinaldéhyde, ≥97 %
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloroisonicotinaldehyde |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 141.56 |
Pourcentage de pureté | 97% |