Learn More
Chlorure de 2-chlorobenzylmagnésium, 0,50M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15451636
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker à 4 °C. Sensible à l’air et à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzylmagnesium chloride
CAS 29874-00-8
Densité 0.96
Formule moléculaire C7H6Cl2Mg
Numéro MDL MFCD01319895
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 2-chlorobenzylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-chlorophenyl methyl, o-chlorobenzylmagnesium chloride, wdnzkgyawfimjl-uhfffaoysa-m, 2-chlorobenzyl magnesium chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl magnesium, 2-chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50m in 2-methf, 2-chlorobenzylmagnesium chloride 0.25 m in diethyl ether
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI WDNZKGYAWFIMJL-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1Cl
Nom IUPAC chloro[(2-chlorophenyl)methyl]magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 185.33
CID PubChem 122497
Poids de la formule 185.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M dans 2-MeTHF
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorobenzylmagnesium chloride, 0.50M in 2-MeTHF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyltetrahydrofuran, 2-Chlorobenzylmagnesium chloride