Learn More
2-Chloro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.10€ - 514.00€
Identifiants chimiques
CAS | 932-32-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.598 |
Numéro MDL | MFCD00045170 |
Clé InChI | WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-n-methyl, n1-methyl-2-chloroaniline, 2-chloro-n-methylbenzenamine, o-chlormonomethylanilin, 2-chlor-n-methylaniline, 2-chloro-n-methyl aniline, 2-chloro-n-methyl-aniline, 2-methylamino chlorobenzene, 2-chloranyl-n-methyl-aniline |
CID PubChem | 136736 |
Nom IUPAC | 2-chloro-N-méthylaniline |
SMILES | CNC1=CC=CC=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11436907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14343.03 |
1 g |
36.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11446907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14343.06 |
5 g |
132.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11456907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14343.14 |
25 g |
514.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Chloro-N-methylaniline is used to produce 1-methyl-2-thioacetylpyrrole in the presence of reagent Lawesson's reagent and solvent tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-chloro-N-méthylaniline est utilisé pour produire du 1-méthyl-2-thioacétylpyrrole en présence du réactif Lawesson′ et du solvant tétrahydrofurane.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
932-32-1 | |
141.598 | |
WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N | |
136736 | |
CNC1=CC=CC=C1Cl |
C7H8ClN | |
MFCD00045170 | |
n-methyl-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-n-methyl, n1-methyl-2-chloroaniline, 2-chloro-n-methylbenzenamine, o-chlormonomethylanilin, 2-chlor-n-methylaniline, 2-chloro-n-methyl aniline, 2-chloro-n-methyl-aniline, 2-methylamino chlorobenzene, 2-chloranyl-n-methyl-aniline | |
2-chloro-N-méthylaniline |
Spécification
2-Chloro-N-methylaniline | |
1.15 | |
92°C (197°F) | |
1.58 | |
UN2810 | |
n-methyl-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-n-methyl, n1-methyl-2-chloroaniline, 2-chloro-n-methylbenzenamine, o-chlormonomethylanilin, 2-chlor-n-methylaniline, 2-chloro-n-methyl aniline, 2-chloro-n-methyl-aniline, 2-methylamino chlorobenzene, 2-chloranyl-n-methyl-aniline | |
WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-N-méthylaniline | |
136736 | |
97% |
932-32-1 | |
218°C | |
C7H8ClN | |
MFCD00045170 | |
2802444 | |
Not miscible or difficult to mix. | |
CNC1=CC=CC=C1Cl | |
141.598 | |
141.6 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H373-H227-H302-H312-H315-H319
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Combustible liquid.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only