Learn More
2-Chloro-6-méthylpyrimidine-4,5-diamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10742693
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 63211-98-3
Formule moléculaire C5H7ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 158.59
Numéro MDL MFCD01764685
Clé InChI KSGKEVCHVYUUDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine, 4,5-diamino-2-chloro-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine, 2-chloranyl-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
CID PubChem 275295
Nom IUPAC 2-chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine
SMILES CC1=NC(Cl)=NC(N)=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4, 5-diamine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.59
Pourcentage de pureté 95%