Learn More
2-chloro-6-méthyle-4-(trifluorométhyle)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10732863
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 22123-14-4
Formule moléculaire C7H5ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 195.57
Numéro MDL MFCD00052900
Clé InChI SXLBWNSGCIEART-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl-pyridine, 2-chlor-6-methyl-4-trifluormethyl pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-6-methylpyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-4-trifluoromethyl, pubchem9219, 6-chloro-4-trifluoromethyl-2-picoline, 2-chloranyl-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine
CID PubChem 2736626
Nom IUPAC 2-chloro-6-méthyl-4-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES CC1=NC(Cl)=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 195.57
Pourcentage de pureté 97%