Learn More
Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit. 10008179
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 505084-59-3
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H3ClF3NO2
Quantité 1 g
Synonyme 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
Clé InChI RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 225.551
CID PubChem 12140227
Poids de la formule 225.55
Pourcentage de pureté 97%