Learn More
Acide 2-chloro-5-méthoxyphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10277647
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89694-46-2
Formule moléculaire C7H8BClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.40
Numéro MDL MFCD06659858
Clé InChI REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
CID PubChem 17750233
Nom IUPAC acide (2-chloro-5-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.4
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.