Learn More
2-chloro-5-iodopyrimidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
35.40€ - 221.10€
Identifiants chimiques
CAS | 32779-38-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2ClIN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.43 |
Numéro MDL | MFCD06200210 |
Clé InChI | WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 1714223 |
Nom IUPAC | 2-chloro-5-iodopyrimidine |
SMILES | ClC1=NC=C(I)C=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15460109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63423.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
15440109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63423.03 |
1 g |
65.93€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15450109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63423.06 |
5 g |
221.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
32779-38-7 | |
240.43 | |
WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-5-iodopyrimidine |
C4H2ClIN2 | |
MFCD06200210 | |
1714223 | |
ClC1=NC=C(I)C=N1 |
Spécification
2-Chloro-5-iodopyrimidine | |
C4H2ClIN2 | |
Light sensitive | |
WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-5-iodopyrimidine | |
1714223 | |
95% |
32779-38-7 | |
MFCD06200210 | |
pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo | |
ClC1=NC=C(I)C=N1 | |
240.43 | |
240.43 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Stockage à -20°C