Learn More
2-chloro-5-fluoropyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
28.00€ - 190.00€
Identifiants chimiques
CAS | 62802-42-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2ClFN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.522 |
Numéro MDL | MFCD03788197 |
Clé InChI | AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine |
CID PubChem | 583466 |
Nom IUPAC | 2-chloro-5-fluoropyrimidine |
SMILES | C1=C(C=NC(=N1)Cl)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15461178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55055.MD |
250 mg |
28.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15441178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55055.03 |
1 g |
71.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15451178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55055.06 |
5 g |
190.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Chloro-5-fluoropyrimidine is used to prepare 2,4-disubstituted-5-fluoropyrimidine , which is a biologically active molecule seen in anticancer agents like 5-fluorouracil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2-chloro-5-fluoropyrimidine est utilisé pour préparer 2,4-disubstituée-5-fluoropyrimidine, qui est une molécule biologiquement active observée dans des agents anticancéreux comme le 5-fluorouracile.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
62802-42-0 | |
132.522 | |
AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N | |
583466 | |
C1=C(C=NC(=N1)Cl)F |
C4H2ClFN2 | |
MFCD03788197 | |
2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine | |
2-chloro-5-fluoropyrimidine |
Spécification
2-Chloro-5-fluoropyrimidine | |
1.073 | |
C4H2ClFN2 | |
MFCD03788197 | |
2-chloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2-chloropyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-5-fluoro, 2-chlor-5-fluorpyrimidin, 2-chloro-5-fluoro pyrimidine, pubchem4684, acmc-1b6zl, ksc352s4h, #, 2-chloro-5-fluoro-1,3-diazine | |
C1=C(C=NC(=N1)Cl)F | |
132.522 | |
132.52 |
62802-42-0 | |
65°C (149°F) | |
1.503 | |
UN3267 | |
AGYUQBNABXVWMS-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-5-fluoropyrimidine | |
583466 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche