Learn More
Acide 2-chloro-4-méthoxybenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
83.20€ - 283.00€
Identifiants chimiques
CAS 219735-99-6
Formule moléculaire C7H8BClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.40
Numéro MDL MFCD03411935
Clé InChI LOCGPWGCRVKCFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-3-chloroanisole, 2-chloro-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methoxyphenyl, 2-chloro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem1781, 2-chloro-4-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209fq2, ksc201q2h
CID PubChem 2773330
Nom IUPAC acide (2-chloro-4-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=CC=C(B(O)O)C(Cl)=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11481480
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26917.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11491480
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26917.06
5 g
283.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
219735-99-6
186.40
LOCGPWGCRVKCFN-UHFFFAOYSA-N
2773330
COC1=CC=C(B(O)O)C(Cl)=C1
C7H8BClO3
MFCD03411935
2-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-3-chloroanisole, 2-chloro-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methoxyphenyl, 2-chloro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem1781, 2-chloro-4-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209fq2, ksc201q2h
acide (2-chloro-4-méthoxyphényl)boronique
Spécification
2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
∼202°C
MFCD03411935
LOCGPWGCRVKCFN-UHFFFAOYSA-N
acide (2-chloro-4-méthoxyphényl)boronique
2773330
95%
219735-99-6
C7H8BClO3
2-chloro-4-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, 4-borono-3-chloroanisole, 2-chloro-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-methoxyphenyl, 2-chloro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem1781, 2-chloro-4-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209fq2, ksc201q2h
COC1=CC=C(B(O)O)C(Cl)=C1
186.40
186.4
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures