Learn More
2-Chloro-4-aminopyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.90€ - 534.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14432-12-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5ClN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.56 |
Clé InChI | BLBDTBCGPHPIJK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminopyridine, 2-chloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinamine, 2-chlorpyridin-4-amin, 4-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino pyridine, 4-amino-2-chloro pyridine |
CID PubChem | 84432 |
Nom IUPAC | 2-chloropyridine-4-amine |
SMILES | C1=CN=C(C=C1N)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10594911
|
Thermo Scientific Acros
345450050 |
5 g | Flacon en verre |
55.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10041871
|
Thermo Scientific Acros
345450250 |
25 g | Flacon en verre |
177.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10246873
|
Thermo Scientific Acros
345451000 |
100 g | Flacon en verre |
534.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14432-12-3 | |
128.56 | |
4-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminopyridine, 2-chloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinamine, 2-chlorpyridin-4-amin, 4-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino pyridine, 4-amino-2-chloro pyridine | |
2-chloropyridine-4-amine |
C5H5ClN2 | |
BLBDTBCGPHPIJK-UHFFFAOYSA-N | |
84432 | |
C1=CN=C(C=C1N)Cl |
Spécification
2-Chloro-4-aminopyridine | |
96.0 | |
92°C to 94°C | |
Authentique | |
C5H5ClN2 | |
BLBDTBCGPHPIJK-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloropyridine-4-amine | |
84432 | |
97% |
14432-12-3 | |
100.0 | |
Jaune | |
97% | |
4-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminopyridine, 2-chloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinamine, 2-chlorpyridin-4-amin, 4-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino pyridine, 4-amino-2-chloro pyridine | |
C1=CN=C(C=C1N)Cl | |
128.56 | |
128.56 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Ne pas respirer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 238-403-
- 2-Chloro-4-aminopyridine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.