Learn More
2-Chloro-4-(4-pipéridinyloxy)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
61.20€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS 796600-10-7
Formule moléculaire C12H13ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 236.70
Numéro MDL MFCD08060977
Clé InChI AZTMLAAAPWXHMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-4-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20anzz, 2-chloro-4-piperidin-4-yl-oxy benzonitrile, benzonitrile,2-chloro-4-4-piperidinyloxy, 2-chloro-4-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-4-piperidinyloxy
CID PubChem 17986291
Nom IUPAC 2-chloro-4-pipéridine-4-yloxybenzonitrile
SMILES ClC1=C(C=CC(OC2CCNCC2)=C1)C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11494730
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50774.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11404740
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50774.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
796600-10-7
236.70
AZTMLAAAPWXHMV-UHFFFAOYSA-N
17986291
ClC1=C(C=CC(OC2CCNCC2)=C1)C#N
C12H13ClN2O
MFCD08060977
2-chloro-4-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20anzz, 2-chloro-4-piperidin-4-yl-oxy benzonitrile, benzonitrile,2-chloro-4-4-piperidinyloxy, 2-chloro-4-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-4-piperidinyloxy
2-chloro-4-pipéridine-4-yloxybenzonitrile
Spécification
2-Chloro-4-(4-piperidinyloxy)benzonitrile
C12H13ClN2O
UN3439
AZTMLAAAPWXHMV-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-pipéridine-4-yloxybenzonitrile
17986291
98%
796600-10-7
MFCD08060977
2-chloro-4-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20anzz, 2-chloro-4-piperidin-4-yl-oxy benzonitrile, benzonitrile,2-chloro-4-4-piperidinyloxy, 2-chloro-4-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-4-piperidinyloxy
ClC1=C(C=CC(OC2CCNCC2)=C1)C#N
236.70
236.7
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante