Learn More
2-chloro-3-méthylthiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11317549
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14345-97-2
Formule moléculaire C5H5ClS
Poids moléculaire (g/mol) 132.61
Numéro MDL MFCD00130083
Clé InChI KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlor-3-methylthiophen, thiophene, 2-chloro-3-methyl, pubchem5164, acmc-209cqk, 2-chloro 3-methyl thiophene, 2-chloro-3-methyl thiophene, ksc174m0h, 2-chloro-3-methylthiophene
CID PubChem 84365
Nom IUPAC 2-chloro-3-méthylthiophène
SMILES CC1=C(Cl)SC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-methylthiophene
Densité 1.211
Point d’ébullition 147°C to 149°C
Point d’éclair 46°C (115°F)
Indice de réfraction 1.54
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 132.61
Pourcentage de pureté 97%