Learn More
2-chloro-3-méthylthiophène, 97 %, Thermo Scientific™
33.10€ - 355.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14345-97-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5ClS |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.61 |
Numéro MDL | MFCD00130083 |
Clé InChI | KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chlor-3-methylthiophen, thiophene, 2-chloro-3-methyl, pubchem5164, acmc-209cqk, 2-chloro 3-methyl thiophene, 2-chloro-3-methyl thiophene, ksc174m0h, 2-chloro-3-methylthiophene |
CID PubChem | 84365 |
Nom IUPAC | 2-chloro-3-methylthiophene |
SMILES | CC1=C(Cl)SC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27957.03 |
1 g |
33.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11317549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27957.06 |
5 g | |||||||
11327549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27957.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
14345-97-2 | |
132.61 | |
KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N | |
84365 | |
CC1=C(Cl)SC=C1 |
C5H5ClS | |
MFCD00130083 | |
2-chlor-3-methylthiophen, thiophene, 2-chloro-3-methyl, pubchem5164, acmc-209cqk, 2-chloro 3-methyl thiophene, 2-chloro-3-methyl thiophene, ksc174m0h, 2-chloro-3-methylthiophene | |
2-chloro-3-methylthiophene |
Spécification
2-Chloro-3-methylthiophene | |
1.211 | |
46°C (115°F) | |
1.54 | |
UN1993 | |
KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-3-methylthiophene | |
84365 | |
97% |
14345-97-2 | |
147°C to 149°C | |
C5H5ClS | |
MFCD00130083 | |
2-chlor-3-methylthiophen, thiophene, 2-chloro-3-methyl, pubchem5164, acmc-209cqk, 2-chloro 3-methyl thiophene, 2-chloro-3-methyl thiophene, ksc174m0h, 2-chloro-3-methylthiophene | |
CC1=C(Cl)SC=C1 | |
132.61 | |
132.61 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H311-H226-H332
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par inhalation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-296-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante