Learn More
2-chloro-3-(chlorométhyl)quinoléine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10523983
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 90097-52-2
Formule moléculaire C10H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 212.073
Numéro MDL MFCD05865134
Clé InChI UOIJHUIOTFDGNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3-chloromethyl quinoline, quinoline, 2-chloro-3-chloromethyl, 2-chloranyl-3-chloromethyl quinoline
CID PubChem 2063384
Nom IUPAC 2-chloro-3-(chlorométhyle)quinoléine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-chloro-3-(chloromethyl)quinoline
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.08
Pourcentage de pureté 97%