Learn More
2-chloro-3,5-diméthylpyrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10153753
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 38557-72-1
Formule moléculaire C6H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 142.59
Numéro MDL MFCD00126945
Clé InChI BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11672680
Nom IUPAC 2-chloro-3,5-dimethylpyrazine
SMILES CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3, 5-dimethylpyrazine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 2-chloro 3,5-dimethyl pyarazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-pyrazine, 3,5-dimethyl-2-chloropyrazine, 2-chloro 3,5-dimethyl pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine,2-chloro-3,5-dimethyl, 2-chloranyl-3,5-dimethyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl, 3-chloro-2,6-dimethylpyrazine
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 97%