Learn More
2-chloro-1,4-benzoquinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
73.67€ - 306.00€
Identifiants chimiques
CAS 695-99-8
Formule moléculaire C6H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 142.54
Numéro MDL MFCD00075260
Clé InChI WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
CID PubChem 69671
Nom IUPAC 2-chlorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES ClC1=CC(=O)C=CC1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10653892
Afficher les documents
Thermo Scientific
331220050
5 g Flacon en verre
73.67€
5g
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
10514141
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
331220250
25 g Flacon en verre
306.00€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
695-99-8
142.54
WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
69671
ClC1=CC(=O)C=CC1=O
C6H3ClO2
MFCD00075260
2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
2-chlorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
Spécification
2-Chloro-1, 4-benzoquinone
695-99-8
100.0
Jaune à marron
95%
MFCD00075260
WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
2-chlorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
69671
95%
95%
94.0
52.0°C to 57.0°C
Authentique
C6H3ClO2
2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
ClC1=CC(=O)C=CC1=O
142.54
142.54
Crystals
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'tsca' : TSCA