Learn More
2-Butyrylthiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11427317
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5333-83-5
Formule moléculaire C8H10OS
Poids moléculaire (g/mol) 154.23
Numéro MDL MFCD00022503
Clé InChI YXHIINNJOGKPLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyrylthiophene, 1-2-thienyl-1-butanone, 1-thiophen-2-yl butan-1-one, 2-n-butyrylthiophene, 2-butanoylthiophene, 1-thien-2-ylbutan-1-one, 1-2-thienyl butan-1-one, ketone, propyl 2-thienyl, 1-butanone, 1-2-thienyl, unii-biq5m88olz
CID PubChem 79248
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butyrylthiophene
Densité 1.09
Point d’ébullition 242°C to 244°C
Point d’éclair 102°C (216°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.543
Quantité 10 g
Beilstein 110167
Nom IUPAC 1-thiophène-2-ylbutan-1-one
Poids de la formule 154.23
Pourcentage de pureté 97%