Learn More
2-Butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
50.25€ - 163.82€
Identifiants chimiques
CAS 764-01-2
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00002914
Clé InChI NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
CID PubChem 12991
Nom IUPAC but-2-yn-1-ol
SMILES CC#CCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10348600
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
223400050
5 mL Flacon en verre
50.25€
5mL
10308650
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
223400250
25 mL Flacon en verre
163.82€
25mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
764-01-2
70.09
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
12991
CC#CCO
C4H6O
MFCD00002914
2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
but-2-yn-1-ol
Spécification
2-Butyn-1-ol
764-01-2
100.0
Incolore à jaune
142.0°C to 143.0°C
Authentique
C4H6O
1.4520 to 1.4540
01, II, 505
2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
CC#CCO
70.09
70.09
Liquide
95%
97.5
-2.2°C
0.9300g/mL
51°C
97.5% min. (GC)
CH3C≡CCH2OH
MFCD00002914
0.93
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
but-2-yn-1-ol
12991
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :R
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-113-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • 2-Butyn-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
2-Butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals