Learn More
Acétate de 2-butoxyéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11924921
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-07-2
Formule moléculaire C8H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 160.21
Numéro MDL MFCD00009457
Clé InChI NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
CID PubChem 8160
Nom IUPAC 2-acétate de butoxyéthyle
SMILES CCCCOCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butoxyethyl acetate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -64.0°C
Densité 0.9385g/mL
Point d’ébullition 193.5°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
Indice de réfraction 1.4120 to 1.4140
Quantité 10 L
Gravité spécifique 0.9385
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 160.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butoxyethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.