Learn More
Acétate de 2-butoxyéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.38€ - 234.17€
Identifiants chimiques
CAS | 112-07-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.21 |
Numéro MDL | MFCD00009457 |
Clé InChI | NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane |
CID PubChem | 8160 |
Nom IUPAC | 2-acétate de butoxyéthyle |
SMILES | CCCCOCCOC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10732594
|
Thermo Scientific Acros
403410010 |
1 L |
43.38€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10502204
|
Thermo Scientific Acros
403410025 |
2.5 L |
80.60€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11924921
|
Thermo Scientific Acros
403410100 |
10 L |
234.17€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
112-07-2 | |
160.21 | |
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N | |
8160 | |
CCCCOCCOC(C)=O |
C8H16O3 | |
MFCD00009457 | |
butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane | |
2-acétate de butoxyéthyle |
Spécification
2-Butoxyethyl acetate | |
112-07-2 | |
100.0 | |
0.9385g/mL | |
76°C | |
97.5% min. (GC) | |
C8H16O3 | |
1.4120 to 1.4140 | |
0.9385 | |
Solubility in water: soluble | |
CCCCOCCOC(C)=O | |
160.21 | |
160.21 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
-64.0°C | |
193.5°C | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
CH3CO2CH2CH2O(CH2)3CH3 | |
MFCD00009457 | |
butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane | |
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N | |
2-acétate de butoxyéthyle | |
8160 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’inhalation.
Nocif par contact cutané.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-933-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KJ8925000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Butoxyethyl acetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.