Learn More
cis-2-butène-1,4-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
22.10€ - 230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6117-80-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.11 |
Numéro MDL | MFCD00002924,MFCD00063207 |
Clé InChI | ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N |
Synonyme | cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv |
CID PubChem | 643790 |
SMILES | OC\C=C/CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10085753
|
Thermo Scientific Acros
107721000 |
100 mL | Flacon en verre |
22.10€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10254610
|
Thermo Scientific Acros
107725000 |
500 mL | Flacon en verre |
67.10€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11954631
|
Thermo Scientific Acros
107720025 |
2.5 L | Flacon en verre |
230.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6117-80-2 | |
88.11 | |
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N | |
643790 |
C4H8O2 | |
MFCD00002924,MFCD00063207 | |
cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv | |
OC\C=C/CO |
Spécification
cis-2-Butene-1, 4-diol | |
6117-80-2 | |
Incolore | |
235.0°C | |
Authentique | |
C4H8O2 | |
1.4770 to 1.4800 | |
1.07 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene | |
OC\C=C/CO | |
88.11 | |
88.11 | |
Liquide |
97% cis | |
7.0°C | |
1.0700g/mL | |
128°C | |
96% min. (cis-isomer) (GC) | |
HOCH2CH=CHCH2OH | |
MFCD00002924,MFCD00063207 | |
cis-2-butene-1,4-diol, z-2-butene-1,4-diol, cis-butenediol, unii-za7vgu6scv, cis-1,4-dihydroxy-2-butene, z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, 2z-but-2-ene-1,4-diol, 2-butene-1,4-diol, z, za7vgu6scv | |
ORTVZLZNOYNASJ-UPHRSURJSA-N | |
(Z)-but-2-ène-1,4-diol | |
643790 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 228-085-1
Recommended Storage : En dessous de 6° C, des cristaux peuvent se former. Agitation nécessaire pour la dispersion
- cis-2-Butene-1,4-diol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only