Learn More
2-Butanone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Butanone |
Point de fusion | -87°C (literature) |
Note relative au nom | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 0.805 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 79°C to 81°C |
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | −4°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C2H5COCH3 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Butanone
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: butanone