Learn More
2-bromopyrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
85.00€ - 277.00€
Identifiants chimiques
CAS | 56423-63-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3BrN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.99 |
Clé InChI | WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrazine, bromo, bromopyrazine, pyrazine, 2-bromo, 5-bromopyrazine, brom-pyrazin, 2-bromanylpyrazine, pubchem18036, acmc-209lsg, 2-bromopyrazine, pyrazine, bromo-9ci |
CID PubChem | 642800 |
Nom IUPAC | 2-bromopyrazine |
SMILES | C1=CN=C(C=N1)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492222
|
Thermo Scientific Acros
458160010 |
1 g |
85.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402232
|
Thermo Scientific Acros
458160050 |
5 g |
277.00€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
56423-63-3 | |
159.99 | |
pyrazine, bromo, bromopyrazine, pyrazine, 2-bromo, 5-bromopyrazine, brom-pyrazin, 2-bromanylpyrazine, pubchem18036, acmc-209lsg, 2-bromopyrazine, pyrazine, bromo-9ci | |
2-bromopyrazine |
C4H3BrN2 | |
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N | |
642800 | |
C1=CN=C(C=N1)Br |
Spécification
2-Bromopyrazine | |
Authentique | |
Bouteille en verre | |
pyrazine, bromo, bromopyrazine, pyrazine, 2-bromo, 5-bromopyrazine, brom-pyrazin, 2-bromanylpyrazine, pubchem18036, acmc-209lsg, 2-bromopyrazine, pyrazine, bromo-9ci | |
C1=CN=C(C=N1)Br | |
159.99 | |
159.99 |
56423-63-3 | |
94% min. (GC) | |
C4H3BrN2 | |
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N | |
2-bromopyrazine | |
642800 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS
Mention d’avertissement GHS :danger
- 2-Bromopyrazine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.