Learn More
Chlorure de 2-bromopropionyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10626372
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7148-74-5
Formule moléculaire C3H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 171.42
Numéro MDL MFCD00000711
Clé InChI OZGMODDEIHYPRY-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-bromo, 2-bromopropionylchloride, 2-bromo-propionyl chloride, 2-brominepropionylchloride, alpha-bromopropionyl chloride, 2-bromopropionic acid chloride, sgqdjlpqbsmuh@, 2-bromopropanoylchloride, acmc-1cjhb
CID PubChem 97980
Nom IUPAC Chlorure de 2-bromopropanoyl
SMILES CC(Br)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromopropionyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.7000g/mL
Point d’ébullition 131°C to 133°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(Br)COCl
Indice de réfraction 1.4770 to 1.481
Quantité 10 mL
Beilstein 02, 256
Gravité spécifique 1.7
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 171.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromopropionyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.