Learn More
Acide 2-bromonicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.30€ - 115.58€
Identifiants chimiques
CAS 35905-85-2
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.007
Numéro MDL MFCD01646068
Clé InChI MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
CID PubChem 233262
Nom IUPAC Acide 2-bromopyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15443897
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30239.03
1 g
37.30€
1g
15453897
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30239.06
5 g
115.58€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
35905-85-2
202.007
MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
233262
C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
C6H4BrNO2
MFCD01646068
2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
Acide 2-bromopyridine-3-carboxylique
Spécification
2-Bromonicotinic acid
∼254°C
MFCD01646068
MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
Acide 2-bromopyridine-3-carboxylique
233262
97%
35905-85-2
C6H4BrNO2
2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
202.007
202.01
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante